Tisk…
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49678-1G PC49678-250MG PC49678-5G
APOSPC49678-1GEA 1910 CZK
APOSPC49678-1G APOSPC49678-250MG APOSPC49678-5G
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288,339 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28166159
CAS číslo: 1805525-99-8