Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49670-1G PC49670-250MG
APOSPC49670-1GEA 4140 CZK
APOSPC49670-1G APOSPC49670-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol
Vzorec: C₉H₄F₇IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29919656
CAS číslo: 1358953-45-3