Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49668-1G
PC49668-250MG
APOSPC49668-1GEA
16370
CZK
APOSPC49668-1G
APOSPC49668-250MG
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Vzorec:
C₉H₈F₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11042838 CAS číslo: 1314919-70-4 |