2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC49664-1G
PC49664-250MG
PC49664-5G
APOSPC49664-1GEA
20500
CZK
APOSPC49664-1G
APOSPC49664-250MG
APOSPC49664-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₅F₅O MW: 212.117 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28012313 CAS číslo: 1803570-73-1 |