Tisk…
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49661-1G PC49661-5G
APOSPC49661-1GEA 15580 CZK
APOSPC49661-1G APOSPC49661-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Vzorec: C₆H₉F₅O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972956
CAS číslo: 252947-01-6