Tisk…
2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-nitrobenzene
PC49659-5G
APOSPC49659-5GEA 2650 CZK
APOSPC49659-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFNO₂
MW: 254,441 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18089309
CAS číslo: 960000-93-5