Tisk…
4-Methoxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Carboxy-2,3,6-trifluoroanisole, 2,3,5-Trifluoro-p-anisic acid
PC49653-1G PC49653-250MG
APOSPC49653-1GEA 2030 CZK
APOSPC49653-1G APOSPC49653-250MG
4-Methoxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
4-Methoxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Bod tání: 141…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797838
CAS číslo: 1003709-67-8