Tisk…
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49652-1G PC49652-250MG
APOSPC49652-1GEA 6620 CZK
APOSPC49652-1G APOSPC49652-250MG
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₃
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458460
CAS číslo: 156839-10-0