Tisk…
Methyl 4-hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49651-1G PC49651-250MG
APOSPC49651-1GEA 23150 CZK
APOSPC49651-1G APOSPC49651-250MG
Methyl 4-hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoate
Methyl 4-hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698055
CAS číslo: 1214387-26-4