Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
PC49650-1G PC49650-250MG
APOSPC49650-1GEA 7940 CZK
APOSPC49650-1G APOSPC49650-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFI
MW: 314.921 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28040490
CAS číslo: 1805937-22-7