Tisk…
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-3,5-difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC4965-1G PC4965-5G PC4965-25G
APOSPC4965-1GEA 622 CZK
APOSPC4965-1G APOSPC4965-5G APOSPC4965-25G
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂BrClF₂O₂S
MW: 291.498 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788548
CAS číslo: 518057-63-1
UN: 3261
ADR: 8 III