Tisk…
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49647-10G PC49647-1G PC49647-5G
APOSPC49647-10GEA 6420 CZK
APOSPC49647-10G APOSPC49647-1G APOSPC49647-5G
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170.138 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406843
CAS číslo: 1084801-91-1