Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-4-hydroxynitrobenzene
PC49642-1G PC49642-250MG PC49642-5G
APOSPC49642-1GEA 9890 CZK
APOSPC49642-1G APOSPC49642-250MG APOSPC49642-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235,995 g/mol
Bod tání: 110…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22034975
CAS číslo: 1369139-60-5