Tisk…
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-5-iodo-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Chloro-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC49629-25G
APOSPC49629-25GEA 3380 CZK
APOSPC49629-25G
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₃I
MW: 306,451 g/mol
Bod varu: 98…112 °C (15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19707625
CAS číslo: 1189352-83-7