Tisk…
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-5-hydroxyaniline
PC49626-1G PC49626-250MG PC49626-5G
APOSPC49626-1GEA 16340 CZK
APOSPC49626-1G APOSPC49626-250MG APOSPC49626-5G
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol 95%
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₅BrFNO
MW: 206,012 g/mol
Bod tání: 129…130,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18762025
CAS číslo: 84478-73-9