Tisk…
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-o-anisonitrile, 3-Cyano-5-iodo-2-methoxybenzotrifluoride
PC49623-1G PC49623-250MG
APOSPC49623-1GEA 4960 CZK
APOSPC49623-1G APOSPC49623-250MG
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₅F₃INO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541890
CAS číslo: 1445995-74-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III