Tisk…
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49622-1G PC49622-25G PC49622-5G
APOSPC49622-1GEA 1080 CZK
APOSPC49622-1G APOSPC49622-25G APOSPC49622-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Bod varu: 128…131 °C (25 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698675
CAS číslo: 1548-81-8
UN: 3265
ADR: 8,II