Tisk…
4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49621-1G PC49621-250MG
APOSPC49621-1GEA 7280 CZK
APOSPC49621-1G APOSPC49621-250MG
4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
4-Fluoro-2-nitrothiophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22481385
CAS číslo: 654063-68-0
UN: 3335
ADR: 9,III