Tisk…
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(trifluoromethyl)prop-2-yl](undecafluoro)cyclohexane, Icosafluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
PC49620-1G PC49620-25G PC49620-5G
APOSPC49620-1GEA 1620 CZK
APOSPC49620-1G APOSPC49620-25G APOSPC49620-5G
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Vzorec: C₁₀F₂₀
MW: 500,075 g/mol
Bod varu: 148,5 °C
Bod tání: –24 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153230
CAS číslo: 84808-64-0