Tisk…
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49619-1G PC49619-250MG
APOSPC49619-1GEA 7440 CZK
APOSPC49619-1G APOSPC49619-250MG
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23711719
CAS číslo: 1427403-76-6
UN: 1759
ADR: 8,III