2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 3-Carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride
PC49616-1G
PC49616-5G
PC49616-25G
APOSPC49616-1GEA
3190
CZK
APOSPC49616-1G
APOSPC49616-5G
APOSPC49616-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₅F₃O₃ Bod tání: 161…163 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06203614 CAS číslo: 251300-32-0 |