2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49614-1G
PC49614-250MG
APOSPC49614-1GEA
3970
CZK
APOSPC49614-1G
APOSPC49614-250MG
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₄F₃IO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD25541889 CAS číslo: 1445995-72-1 |