Tisk…
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49613-1G PC49613-250MG PC49613-5G
APOSPC49613-1GEA 6290 CZK
APOSPC49613-1G APOSPC49613-250MG APOSPC49613-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₅BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541888
CAS číslo: 1445995-71-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III