Tisk…
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% vodný roztok
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49610-1G PC49610-250MG
APOSPC49610-1GEA 26060 CZK
APOSPC49610-1G APOSPC49610-250MG
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% vodný roztok
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Vzorec: C₄HF₉O₆S₃
Bod varu: 220 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16876755
CAS číslo: 60805-12-1
UN: 3265
ADR: 8,III