Tisk…
6-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-6-nitro-2-(trifluoromethyl)phenol, 3-Bromo-6-nitro-α,α,α-trifluoro-o-cresol
PC49607-1G PC49607-250MG
APOSPC49607-1GEA 17530 CZK
APOSPC49607-1G APOSPC49607-250MG
6-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride 97%
6-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541885
CAS číslo: 1445995-70-9