Tisk…
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49598-1G PC49598-5G
APOSPC49598-1GEA 3740 CZK
APOSPC49598-1G APOSPC49598-5G
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride 97%
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20483444
CAS číslo: 159329-03-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III