Tisk…
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-6-fluorobenzo[d]oxazole
PC49597-1G PC49597-250MG
APOSPC49597-1GEA 16530 CZK
APOSPC49597-1G APOSPC49597-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₇H₃BrFNO
MW: 216.007 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24850044
CAS číslo: 1440535-10-3