Tisk…
2-Fluoroallyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoroprop-2-en-1-ol, 2-Fluoro-3-hydroxyprop-1-ene
PC49591-5G
APOSPC49591-5GEA 0 CZK
APOSPC49591-5G
2-Fluoroallyl alcohol
2-Fluoroallyl alcohol
Vzorec: C₃H₅FO
MW: 76,07 g/mol
Bod varu: 35…37 °C (1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01696257
CAS číslo: 5675-31-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II