5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC49540-1G
PC49540-250MG
APOSPC49540-1GEA
2900
CZK
APOSPC49540-1G
APOSPC49540-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec:
C₇H₄BrFN₂ MW: 215,022 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11846341 CAS číslo: 1008360-84-6 |