Tisk…
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49539-10G PC49539-1G PC49539-5G
APOSPC49539-10GEA 43310 CZK
APOSPC49539-10G APOSPC49539-1G APOSPC49539-5G
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 96%
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀FN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09028126
CAS číslo: 1215107-57-5