2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde, 2-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenol
PC49535-1G
PC49535-250MG
PC49535-5G
APOSPC49535-1GEA
2200
CZK
APOSPC49535-1G
APOSPC49535-250MG
APOSPC49535-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₅F₃O₂ MW: 190.119 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD16999701 CAS číslo: 58914-35-5 |