Tisk…
2-Fluoro-5-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-4-fluoroanisole, 6-Fluoro-m-anisidine
PC49529-1G PC49529-5G PC49529-25G
APOSPC49529-1GEA 1080 CZK
APOSPC49529-1G APOSPC49529-5G APOSPC49529-25G
2-Fluoro-5-methoxyaniline
2-Fluoro-5-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈FNO
MW: 141.143 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11226283
CAS číslo: 62257-15-2