4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(Piperidin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-ol ethane-1,2-dioate
PC49515-1G
PC49515-250MG
APOSPC49515-1GEA
42650
CZK
APOSPC49515-1G
APOSPC49515-250MG
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Vzorec:
C₉H₁₄F₃NO₅ MW: 273,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18909670 CAS číslo: 1298094-30-0 |