Tisk…

2-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC49499-1G PC49499-5G PC49499-250MG
APOSPC49499-1GEA 1660 CZK
APOSPC49499-1G APOSPC49499-5G APOSPC49499-250MG
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18909668
CAS číslo: 647862-95-1
UN: 3261
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR