Tisk…
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanol
PC49498-1G PC49498-5G
APOSPC49498-1GEA 3480 CZK
APOSPC49498-1G APOSPC49498-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.015 g/mol
Bod tání: 75…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18909667
CAS číslo: 476620-55-0