Tisk…
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-5-chloro-3-fluorobenzene
PC49476-1G PC49476-250MG PC49476-5G
APOSPC49476-1GEA 16140 CZK
APOSPC49476-1G APOSPC49476-250MG APOSPC49476-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302,366 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31558079
CAS číslo: 2090554-83-7