1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49472-1G
PC49472-250MG
APOSPC49472-1GEA
17360
CZK
APOSPC49472-1G
APOSPC49472-250MG
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone 95%
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone
Vzorec:
C₈H₄BrClF₂O MW: 269,471 g/mol Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
2416368-69-7 |