Tisk…
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49471-1G PC49471-250MG PC49471-5G
APOSPC49471-1GEA 16370 CZK
APOSPC49471-1G APOSPC49471-250MG APOSPC49471-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₂BrClF₂O₂
MW: 271,443 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32662394
CAS číslo: 2414146-36-2