Tisk…
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49468-1G PC49468-250MG PC49468-5G
APOSPC49468-1GEA 14880 CZK
APOSPC49468-1G APOSPC49468-250MG APOSPC49468-5G
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₄BrClF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32662396
CAS číslo: 2414146-32-8