5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49467-1G
PC49467-250MG
PC49467-5G
APOSPC49467-1GEA
15640
CZK
APOSPC49467-1G
APOSPC49467-250MG
APOSPC49467-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Vzorec:
C₆H₄F₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185839 CAS číslo: 130318-80-8 |