Tisk…
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49466-1G PC49466-250MG
APOSPC49466-1GEA 14880 CZK
APOSPC49466-1G APOSPC49466-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₅F₂NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26801851
CAS číslo: 130400-45-2