5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49464-1G
PC49464-250MG
PC49464-5G
APOSPC49464-1GEA
4960
CZK
APOSPC49464-1G
APOSPC49464-250MG
APOSPC49464-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Vzorec:
C₈H₅BrFNO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28740371 CAS číslo: 1805938-07-1 |