6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49462-1G
PC49462-250MG
APOSPC49462-1GEA
11540
CZK
APOSPC49462-1G
APOSPC49462-250MG
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₂BrClF₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32662403 CAS číslo: 2514941-95-6 |