6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49461-1G
PC49461-250MG
PC49461-5G
APOSPC49461-1GEA
12960
CZK
APOSPC49461-1G
APOSPC49461-250MG
APOSPC49461-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol
Vzorec:
C₆H₂BrClF₂O MW: 243.433 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD32662402 CAS číslo: 1935997-11-7 |