2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49452-1G
PC49452-250MG
PC49452-5G
APOSPC49452-1GEA
8070
CZK
APOSPC49452-1G
APOSPC49452-250MG
APOSPC49452-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₃BrF₂O MW: 220.999 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18642940 CAS číslo: 154650-59-6 |