Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49450-1G PC49450-250MG
APOSPC49450-1GEA 28110 CZK
APOSPC49450-1G APOSPC49450-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Vzorec: C₈H₇FN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28797494
CAS číslo: 1622004-11-8