Tisk…
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49447-1G PC49447-250MG PC49447-5G
APOSPC49447-1GEA 9530 CZK
APOSPC49447-1G APOSPC49447-250MG APOSPC49447-5G
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11650667
CAS číslo: 1099660-67-9
UN: 3261
ADR: 8,III