Tisk…
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49446-1G PC49446-250MG PC49446-5G
APOSPC49446-1GEA 744 CZK
APOSPC49446-1G APOSPC49446-250MG APOSPC49446-5G
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,127 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31759994
CAS číslo: 2248272-02-6