Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49438-1G PC49438-250MG
APOSPC49438-1GEA 1990 CZK
APOSPC49438-1G APOSPC49438-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₃BrF₄O
MW: 258.996 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28739065
CAS číslo: 1610471-16-3
UN: 3265
ADR: 8 III