2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49435-1G
PC49435-250MG
PC49435-5G
APOSPC49435-1GEA
705
CZK
APOSPC49435-1G
APOSPC49435-250MG
APOSPC49435-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₃BrF₄O MW: 271.006 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31665800 CAS číslo: 2092468-34-1 |